Principaux documents
T101958
N-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)-2-(2,5-DIMETHYLPHENOXY)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.372
Numéro MDL:
Autres remarques