Documents
T101796
2-(2,5-DIMETHYLPHENOXY)-N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.318
Numéro MDL:
Autres remarques