Principaux documents
T101575
4-CHLORO-2-(DI(1-PYRROLIDINYL)METHYL)-N-(1-PHENYLETHYLIDENE)ANILINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H28ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.953
Numéro MDL:
Autres remarques