Principaux documents
T101370
N(1),N(1)-DIETHYL-N(2)-(2-(2-THIENYL)-4-QUINOLINYL)-1,2-ETHANEDIAMINE DIHYDROBROMIDE
AldrichCPR
T101370-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T101370-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H25Br2N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.303
Numéro MDL:
178,00 €