Principaux documents
T100595
2-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-(2-METHYL-1-PIPERIDINYL)QUINOLINE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H31BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.443
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.