Principaux documents
T100382
DIETHYL 2-((3,4-DICHLOROANILINO)METHYLENE)MALONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H15Cl2NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.186
Numéro MDL:
Autres remarques