Documents
T100315
METHYL ((1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H9NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.198
Numéro MDL:
Autres remarques