Principaux documents
SYNS532440
Synthware PTFE stopper with extraction nut
joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware S532440
1 EA
43,60 €
43,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
43,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122500
Nomenclature NACRES :
NB.51
43,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware S532440
Description générale
PTFE stopper has a Nylon extraction nut permitting easy removal of the stopper from the glass outer joint.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.