Principaux documents
SYNR7010
Synthware high vacuum valve plug
size 0-4 mm
Synonyme(s) :
Synthware R7010
1 EA
12,40 €
12,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
12,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.51
12,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware R7010
Catégories apparentées
Description générale
Complete with control knob and PTFE stem having three O-rings.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.