Principaux documents
SYNR25
Synthware PTFE septa for use with GL caps
GL 25
Synonyme(s) :
Synthware R25, silicone seal
1 EA
12,60 €
12,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
12,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
12,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware R25
Raccords
GL 25
Catégories apparentées
Description générale
Synthware replacement PTFE lined silicone septum.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.