Principaux documents
SYNM411004
Synthware all-glass vacuum/inert gas manifold with hollow high vacuum stopcocks
number of ports, 4, Hose Connections: Front-left-right, Rear-left-right
Synonyme(s) :
Synthware M411004, vacuum manifold, vacuum unit
1 EA
755,00 €
755,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
755,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.51
755,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
number of ports 4
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware M411004
Catégories apparentées
Description générale
With 4 mm double oblique, high vacuum hollow glass stopcocks precision ground with corresponding numbers on barrel and plug. Lower vacuum chambers on stopcock are evacuated with a separate hole in the plug in order to hold the plug in the stopcock barrels. Beams are 22 mm stopcocks is 75 mm center to center.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.