Principaux documents
SYNF794000
Synthware modified evaporation flask
capacity 1000 mL, neck joint: ST/NS 24/40
1 EA
111,00 €
111,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
111,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
111,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass flask
round bottom flask
Joint
joint: ST/NS neck24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F794000
Capacité
1000 mL
Description générale
Low profile design sits upright on bench and also provides for easy product access with a spatula. The unique flask shape is excellent for the controlled evaporation of foaming solvents such as toluene or xylene on a rotary evaporator
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.