Principaux documents
SYNF661410
Synthware Erlenmeyer flask
joint: ST/NS 14/20, capacity 10 mL
Synonyme(s) :
Synthware F661410, glass conical flask
1 EA
20,00 €
20,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
20,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
20,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom
glass flask
Joint
joint neck14/20
joint: ST/NS14/20
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
pkg of 1 ea
Capacité
10 mL
Description générale
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
Autres remarques
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.