Principaux documents
SYNF621125
Synthware pressure equalizing addition funnel
125 mL, joint: ST/NS 14/20, stopcock: PTFE
Synonyme(s) :
Synthware F621125, dropping funnel
1 EA
186,00 €
186,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
186,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.51
186,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F621125
Capacité
125 mL
125 mL
Catégories apparentées
Description générale
With 1:5 PTFE stopcock
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.