Principaux documents
SYNF604060C
Synthware Buchner funnel
60 mL, porosity: coarse
Synonyme(s) :
Synthware F604060C, filtering funnel
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F604060C
Capacité
60 mL
60 mL
Description générale
With sealed-in glass disc of the listed porosity. Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi. XC-extra coarse, C-Coarse, M-Medium, F-Fine porosity.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.