Principaux documents
SYNF441250
Synthware three neck round bottom flask with vertical side necks
250 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
Synthware F441250, 3-neck round flask
1 EA
72,40 €
72,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
72,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
72,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (vertical side necks)
Joint
center joint: ST/NS14/20
side joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F441250
Capacité
250 mL
250 mL
Catégories apparentées
Description générale
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.