Principaux documents
SYNF41611L
Synthware two neck round bottom flask with angled side neck
1000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
Synthware F41611L, 2-neck round flask
1 EA
88,70 €
88,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
88,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
88,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck (angled side neck)
Joint
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F41611L
Capacité
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
Description générale
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.