Principaux documents
SYNF364019M
Synthware Buchner funnel with inner joint
60 mL, joint: ST/NS 19/22, frit O.D. 40 mm, porosity: medium
Synonyme(s) :
Synthware F364019M, glass filter funnel
1 EA
85,40 €
85,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
85,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.51
85,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F364019M
Capacité
60 mL
60 mL
D.E. du fritté
40 mm
Catégories apparentées
Description générale
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.