Principaux documents
SYNF331410
Synthware single-neck round-bottom flask with joint hooks
10 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
Synthware F331410, flask with hooks
1 EA
25,10 €
25,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
25,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
25,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F331410
Capacité
10 mL
10 mL
Description générale
Heavy wall design.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.