Principaux documents
SYNF30292L
Synthware single-neck round-bottom flask
2000 mL, joint: ST/NS 29/42
Synonyme(s) :
Synthware F30292L, glass round flask
1 EA
107,00 €
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
107,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Joint
joint: ST/NS29/42
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F30292L
Capacité
2,000 mL
2000 mL
2000 mL
Description générale
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.