Principaux documents
SYNF291910
Synthware solvent addition funnel
top diam. 100 mm
Synonyme(s) :
Synthware F291920, glass funnel
1 EA
61,30 €
61,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
61,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.51
61,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F291910
Diam. de la partie supérieure
100 mm
Catégories apparentées
Description générale
Design of funnel permits addition of solvents to flash chromatography columns without disturbing the silica-gel/packing layer. Lower end of the funnel is closed and the stem has a series of small holes through which the solvent drains. Top of the funnel is 90mm in diameter with the stem size as listed.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.