Principaux documents
SYNF221125
Synthware four neck round bottom flask with angled side necks
capacity 25 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
Synthware F221125, 4-neck reaction flask
1 EA
87,10 €
87,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
87,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.51
87,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
Joint
center joint: ST/NS14/20
side joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F221125
Capacité
25 mL
Description générale
Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.