Principaux documents
SYND304150
Synthware water jacketed distilling head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/18, jacket L 150 mm, immersion depth 76 mm
Synonyme(s) :
Synthware D304150, distilling head with side-arm
1 EA
147,00 €
147,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
147,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.51
147,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware D304150
Profondeur d'immersion
76 mm
L de l'enveloppe
150 mm
Description générale
Thermometer joint is 10/18 for 76 mm immersion thermometer. Side arm is at 75o angle.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.