Principaux documents
SYNC504250
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD removable hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 250 mm
Synonyme(s) :
Synthware C504250, straight condenser
1 EA
112,00 €
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
112,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C504250
L de l'enveloppe
250 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.