Principaux documents
SYNC504200
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD removable hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm
Synonyme(s) :
Synthware C504200, straight condenser
1 EA
107,00 €
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
107,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C504200
L de l'enveloppe
200 mm
Catégories apparentées
Description générale
Synthware Liebig condenser features a 200 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (24/40) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.