Principaux documents
SYNC366030
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 53.0 mm, L 305 mm
Synonyme(s) :
Synthware C366030, glass chromatograpy column
1 EA
147,00 €
147,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
147,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NC.03
147,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
for chromatography
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C366030
D.I.
53.0 mm
Longueur
305 mm
Adéquation
suitable for chromatography
Catégories apparentées
Description générale
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.