Principaux documents
SYNC209180
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD hose connections
joint: ST/NS 19/22, jacket L 180 mm
Synonyme(s) :
Synthware C209180, Straight condenser
1 EA
101,00 €
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
101,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C209180
L de l'enveloppe
180 mm
Catégories apparentées
Description générale
Synthware Liebig condenser features a 180 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (19/22) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.