Principaux documents
SYNC195264
Synthware chromatography column with with spherical joint and PTFE stopcock
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 20.0 mm × 457 mm
Synonyme(s) :
Synthware C195264, glass chromatograpy column
1 EA
132,00 €
132,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
132,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
132,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS35/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C195264
D.I. × L
20.0 mm × 457 mm
Adéquation
suitable for chromatography
Description générale
Spherical joint used with pinch clamp makes quick and tight connection under pressure for flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.