Principaux documents
SYNA921922
Synthware vacuum or inert gas adapter
male joint: ST/NS 19/22
Synonyme(s) :
Synthware A921922, glass vacuum adapter
1 EA
20,80 €
20,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
20,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
20,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
male joint: ST/NS19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A921922
Catégories apparentées
Description générale
Synthware vacuum or gas inlet adapter. Allows for flexible tubing to be connected to apparatus for introduction of vacuum or pressure. Hose connection (8 mm O.D.) is at a 90 degree angle to the standard taper inner joint (19/22).
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.