Principaux documents
SYNA891922
Synthware distilling adapter with 105 degree bend
top joint: ST/NS 19/22, bottom joint: ST/NS 19/22
Synonyme(s) :
Synthware 891922, bent distillation adapter
1 EA
41,60 €
41,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
41,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
41,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A891922
Catégories apparentées
Description générale
With an inner drip joint at the bottom and an outer joint at the top.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.