SYNA622440
Synthware™ vacuum take-off adapter with short stem
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Synonyme(s) :
Synthware A622440, distillation adapter, vacuum take off adapter
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A622440
Taille du tuyau
10 mm
Catégories apparentées
Description générale
With a hose connection and a drip tip.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.