Principaux documents
SYNA321420
Synthware vacuum adapter
female joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
Synthware A321420, glass vacuum adapter
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Joint
female joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A321420
Description générale
Ideal for use as a vent or for the introduction of pressure/vacuum.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.