Principaux documents
SYNA301410
Synthware gas inlet/outlet adapter
joint: ST/NS 14/10
Synonyme(s) :
Synthware A301410, inert gas adapter, vacuum adapter
1 EA
19,00 €
19,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
19,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
19,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS14/10
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
A301410
Catégories apparentées
Description générale
Synthware gas inlet/outlet adapter is used to facilitate the introduction and removal of gases in various system. The joint is 14/10 and the hose connection is 8 mm O.D.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.