Principaux documents
SYNA254024
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 40/50, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware A254024, glass connecting adapter
1 EA
61,50 €
61,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
61,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
61,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top40/50
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A254024
Description générale
Synthware enlarging adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The top joint (40/50) is larger that the bottom joint (24/40).
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.