Principaux documents
SYNA202445
Synthware reducing adapter
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 45/50
Synonyme(s) :
Synthware A202445, glass reducing adapter, connecting adapter
1 EA
53,10 €
53,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
53,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
53,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
bottom joint: ST/NS45/50
joint: ST/NS top24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A202445
Catégories apparentées
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.