Principaux documents
SYNA131024
Synthware Vigreux distillation connecting adapter
top joint: ST/NS 10/18, bottom joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40, immersion depth 76 mm
Synonyme(s) :
Synthware A131024, Distillation adapter
1 EA
68,00 €
68,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
68,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
68,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
bottom joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
top joint: ST/NS10/18
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
A131024
Profondeur d'immersion
76 mm
Catégories apparentées
Description générale
Synthware Vigreux distillation connecting adapter with a top standard outer joint (10/18) to accommodate a 76mm immersion thermometer. With standardized 24/40 side and bottom inner joint (24/40), it easily fits various laboratory glassware.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.