Principaux documents
SYNA111420
Synthware modified Claisen adapter
joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
Synthware A111420, distilling adapter
1 EA
89,00 €
89,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
89,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
89,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A111420
Catégories apparentées
Description générale
Three-inlet type for multiple entries into a single neck flask. One side joint is at a 45° angle.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.