Principaux documents
SPC00036
Sigma-Aldrich
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H7F2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Informations légales
Product of SpiroChem.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable