Principaux documents
SLWSST104
Pyrex® Stopcocks, plain arms
straight key bore, PTFE key, bore 4 mm , key
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware SST104
5 EA
190,00 €
190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
190,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE key
Fabricant/nom de marque
SST104
SciLabware
Orifice
4 mm , key
Épaisseur × D.E. du bras latéral
1.0 mm × 10 mm
Diam. du robinet d'arrêt
14.5 mm
Diam. de la partie supérieure
14 mm
Description générale
  • Manufactured from borosilicate glass with PTFE keys for highest resistance to chemical attack
  • Barrels are highly polished and the keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
  • Keys are fully interchangeable and supplied complete with plastic screw thread retaining device
  • Made to a taper of 1:10 giving a combination of performance and ease of operation
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.