Principaux documents
SLWSSD104K
Pyrex® Spare glass keys, straight key bore
bore 4.0 mm , key
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware SSD104K
1 EA
28,00 €
28,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
28,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
28,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
SSD104K
SciLabware
Orifice
4.0 mm , key
Diam. du robinet d'arrêt
14.5 mm
Description générale
  • Replacement keys for SSD: series stopcocks
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Supplied complete with key retaining device
Caractéristiques et avantages
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Keys are supplied complete with silicone ′O′ ring and PP retaining device
  • Keys are fully interchangeable
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.