Principaux documents
SLW718347R
Pyrex® Pestle
glazed finish, L 130 mm
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 718347R
1 EA
22,10 €
22,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
22,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.35
22,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Fabricant/nom de marque
718347R
SciLabware
Longueur
130 mm
Description générale
  • Ideal for crushing solids into powders for easier handling
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Available in a rough or glazed finish
  • For use with Pyrex Mortars
Caractéristiques et avantages
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Available in a rough or glazed finish
  • Ideal for crushing solids into powders for easier handling
  • For use with PYREX® Mortars
  • Pestles and mortars should be ordered separately.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.