SLW4980-4L
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
4000 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 4980-4L
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Pyrex flask
flat bottom
Joint
joint neckNARROW-NECK
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduated
without cap
heavy duty
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 4980-4L
Hauteur
360 mm
D.E. du corps
206 mm
Capacité
4,000 mL
4000 mL
4000 mL
D.I. du col
43 mm
Taille de l'obturateur
43
Raccords
narrow neck
Catégories apparentées
Description générale
- Mechanically stronger than standard flasks
- Designed for longer life and increased user safety
- Reinforced rims to reduce chipping and breakage