Principaux documents
SLW4536/32D
Pyrex® High temperature pouring ring
thread fits 32 mm
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 4536/32D
10 EA
23,10 €
23,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
23,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
23,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
red ETFE
Fabricant/nom de marque
4536/32D
SciLabware
Raccords
thread fits 32 mm
Description générale
  • For use with 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles
  • Ideal for applications involving high temperatures
  • Red coloured ethylene-tetrafluoroethylene pouring ring
  • Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.