Principaux documents
SLW4507/45D
Pyrex® Membrane screwcap, 0.2 um PTFE membrane, GL 45 screwthread
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 4507/45D
5 EA
45,30 €
45,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
45,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
45,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE membrane
polypropylene screw cap
Fabricant/nom de marque
4507/45D
SciLabware
Taille de la membrane
0.2 μm
Raccords
GL 45
Description générale
  • Polypropylene screwcap with integral 0.2 um PTFE membrane
  • Gas permeable membrane permits pressure equalisation allowing glassware to be sterilised using an autoclave with the screwcap fastened
  • Provides a tight seal that prevents the ingress of liquids or solids
  • Ideal for aerobic microbiology and cell culture
  • Suitable for storage and transport of gas generating media
  • Autoclavable
  • Temperature resistant to 140 deg. C
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.