Principaux documents
SLW443054N
Pyrex® Separating funnel, Gilson style with PTFE key
500 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 443054N
1 EA
173,00 €
173,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
173,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
173,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE key
glass stopper (hollow)
Joint
joint stopper24/29
Fabricant/nom de marque
443054N
SciLabware
Capacité
500 mL
500 mL
Alésage du robinet d'arrêt
4.0 mm
Description générale
  • Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Supplied with hollow glass stopper
Caractéristiques et avantages
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
  • With interchangeable PTFE stopcock key
  • Supplied with hollow glass stopper
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.