Principaux documents
SLW3830/06M
Pyrex® Gas distribution tubes
porosity grade 3
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3830/06M
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Fabricant/nom de marque
SciLabware 3830/06M
D.E. de la cartouche d'extraction
15 mm
Diam. du tube
8 mm
Dimension de pores
grade 3 porosity
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
  • Ideal for the dispersion of gas in liquids
  • Borosilicate glass tube with sintered thimble
  • Choice of thimble porosities to achieve optimum gas bubble size
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.