Principaux documents
SLW3760/02
Pyrex® Filter funnel cylindrical, with sintered glass disc
130 mL, disc diam. 30 mm, pore size grade 1
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3760/02
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
Fabricant/nom de marque
3760/02
SciLabware
Hauteur
300 mm
D.E. du corps
34 mm
Capacité
130 mL
130 mL
Diam. du disque
30 mm
Diam. du filtre
30 mm
Dimension de pores
grade 1
Description générale
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Ideal for filtering precipitates
  • 3770 series 20 mm diameter sintered discs
  • 3760 series 30 mm diameter sintered discs
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.