Principaux documents
SLW3620/06
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
30 mL, disc diam. 30 mm, porosity grade 3
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3620/06
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fabricant/nom de marque
3620/06
SciLabware
Capacité
30 mL
30 mL
Diam. du disque
30 mm
Dimension de pores
grade 3 porosity
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.