Principaux documents
SLW3295/24ASWC
Pyrex® Burettes, class AS works certified with PTFE key
25 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3295/24ASWC
1 EA
93,40 €
93,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
93,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
93,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE key
Caractéristiques
graduations 0.10 mL
Fabricant/nom de marque
3295/24ASWC
SciLabware
Longueur
620 mm
Capacité
25 mL
Description générale
  • Complies with ISO 385 and DIN 12700
  • With automatic zero facility
  • White enamel graduations
  • 1.5mm bore PTFE key stopcock
  • Burettes and accessories should be ordered separately
  • Burettes manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Simple operation
  • To fill burette apply a slight positive pressure to lower side-arm
  • To set zero, release pressure to allow excess liquid to siphon back into the bottle
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.