Principaux documents
SLW3050/13M
Pyrex® Sintered glass filter disc
nominal diameter 50 mm, porosity grade 3
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3050/13M
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
Pyrex membrane
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
grade 3
Fabricant/nom de marque
SciLabware 3050/13M
Diamètre
50 mm
Diamètre nominal
50 mm
Dimension de pores
grade 3 porosity
Description générale
  • Complies with ISO 4793
  • For use by Glassblowers constructing special apparatus
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for resistance to heat and chemical corrosion
  • Close control of pore size
  • Accurate and consistent disc dimensions
  • High mechanical strength to withstand full vacuum
  • Convenient packaging
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.